Principaux documents
521086
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-ethynylbenzene
95%
5 G
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
119,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3C6H4C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C12H14/c1-3-5-6-12-9-7-11(4-2)8-10-12/h2,7-10H,3,5-6H2,1H3
Clé InChI
ZVWWYEHVIRMJIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nadezhda Romanchikova et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 765-772 (2013-11-20)
A novel matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) inhibitor JaZ-30, which belongs to the class of C(2)-monosubstituted aziridine - aryl-1,2,3-triazole conjugates, was developed. MTT and crystal violet assays were used to determine cytotoxicity- IC(50) values of compound JaZ-30 on melanoma cell line B16
Synthesis and characterization of the multi-photon absorption and excited-state properties of a neat liquid 4-propyl 4'-butyl diphenyl acetylene
Khoo LC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(40), 7525-7525 (2009)
Regioselective One-Pot Synthesis of Isocoumarins and Phthalides from 2-Iodobenzoic Acids and Alkynes by Temperature Control.
Kumar MR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(16), 3221-3230 (2013)