Principaux documents
520934
Sigma-Aldrich
Cesium orthovanadate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
About This Item
Formule linéaire :
Cs3VO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cs+].[Cs+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Cs.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Clé InChI
CZUUFJSJUCXOQF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
E L Leung et al.
British journal of cancer, 98(11), 1803-1809 (2008-05-29)
The present study determines if (1) basal protein levels of nitric oxide (NO) synthases (eNOS, iNOS, and nNOS) are different in cisplatin-sensitive (OV2008) and counterpart cisplatin-resistant (C13(*)) human ovarian cancer cells, (2) cisplatin alters NOS levels, (3) NO donor causes