Principaux documents
520306
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.995 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(C[Zn]Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
CMANCPNRVFBTQS-UHFFFAOYSA-M
Application
2,4-Difluorobenzylzinc bromide can be used to prepare nonpeptidomimetic dual XIAP and cIAP1 antagonists.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.22 °C - closed cup
Discovery of a potent nonpeptidomimetic, small-molecule antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein 1 (cIAP1) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)
Tamanini E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(11), 4611-4625 (2017)