Principaux documents
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in THF
Densité
1.002 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.