519499
2-Methyl-2-propanethiol
≥98.5%
Synonyme(s) :
tert-Butyl mercaptan, TBM
About This Item
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥98.5%
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
62-65 °C (lit.)
Pf
-0.5 °C (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves