Documents
519170
Sigma-Aldrich
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
InSb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
Clé InChI
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable