Principaux documents
517372
Sigma-Aldrich
3-Cyanobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4CH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.966 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6N.BrH.Zn/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GGUNXSWBXYMLJE-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup