Principaux documents
517046
Sigma-Aldrich
Barium tetrahydrofurfuryl oxide solution
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18BaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
core: barium
Concentration
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.445
Point d'ébullition
96-97 °C
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
Clé InChI
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18.3 °C - closed cup