Principaux documents
516716
Sigma-Aldrich
Ethanolamine dithiodipropionate solution
75 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
TPS® 15
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H24N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.44
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
75 wt. % in H2O
Chaîne SMILES 
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
Clé InChI
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable