Principaux documents
516562
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
Densité
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
WUCCJYOIAJTFFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
130.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mikhail Soloviev et al.
Journal of nanobiotechnology, 1(1), 4-4 (2003-07-25)
Traditional approaches to protein profiling were built around the concept of investigating one protein at a time and have long since reached their limits of throughput. Here we present a completely new approach for comprehensive compositional analysis of complex protein