Principaux documents
516546
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl isocyanate
97%
1 G
182,00 $
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
182,00 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Clé InChI
UKESSRSRKDVNBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.56 °C - closed cup