Key Documents
516376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
N-Cbz-(R)-(+)-pipecolinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
Pf
111-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
Clé InChI
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable