Principaux documents
516120
Sigma-Aldrich
(+)-2-Amino-N-[(1S,2S)-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
97%
Synonyme(s) :
(1S, 2S)-(+)-Pseudoephedrine glycinamide, 2-Amino-N-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CON(CH3)CH(CH3)CH(OH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +101°, c = 2 in methanol
Pf
76-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-9(14(2)11(15)8-13)12(16)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,12,16H,8,13H2,1-2H3/t9-,12+/m0/s1
Clé InChI
RASDPMXCBLHKCI-JOYOIKCWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable