Principaux documents
515035
Sigma-Aldrich
4-Nitroindan
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
pb
105-107 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H9NO2/c11-10(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5H2
Clé InChI
ZQABKMBXKCJTPM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Details of the steric interaction in mono-ortho-substituted nitrobenzene anion radical.
McKinney TM and Geske DH.
Journal of the American Chemical Society, 89(12), 2806-2813 (1967)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 235-235 (2015)