Principaux documents
514276
Sigma-Aldrich
O-Allyl-N-benzylcinchonidinium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H33BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]20/D −158°, c = 1 in chloroform
Pf
140-144 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C=CCO[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C29H33N2O.BrH/c1-3-18-32-29(26-14-16-30-27-13-9-8-12-25(26)27)28-19-24-15-17-31(28,21-23(24)4-2)20-22-10-6-5-7-11-22;/h3-14,16,23-24,28-29H,1-2,15,17-21H2;1H/q+1;/p-1/t23-,24-,28-,29+,31?;/m0./s1
Clé InChI
PMBXATROGBSNCU-PCOYAJJYSA-M
Autres remarques
Contains varying amounts of O-allyl-N-benzylcinchonidinium chloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable