Principaux documents
513784
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(triisopropylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H34O6Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]25/D −5°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C19H34O6Si/c1-12(2)26(13(3)4,14(5)6)23-11-18-19(25-16(8)21)17(9-10-22-18)24-15(7)20/h9-10,12-14,17-19H,11H2,1-8H3/t17-,18-,19+/m1/s1
Clé InChI
QKFMTAHXVXFZEZ-QRVBRYPASA-N