513423
Iron
activated, nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size, in mineral oil, 99.5% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
dispersion
Concentration
in mineral oil
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille des particules
<100 nm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1