513369
Luperox® Delta X-9, 2-Butanone peroxide solution
~31 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Synonyme(s) :
2-Butanone peroxide solution, Methyl ethyl ketone peroxide solution
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
~31 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Indice de réfraction
n20/D 1.437
Densité
1.005 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter