Principaux documents
513113
Sigma-Aldrich
4-Butoxybenzonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
240-244 °C (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup