Principaux documents
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyl)-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C