Documents
512680
Sigma-Aldrich
4-Borono-DL-phenylalanine
95%
Synonyme(s) :
4-Dihydroxyboryl-DL-phenylalanine
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2BC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.01
Numéro Beilstein :
3141428
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
NFIVJOSXJDORSP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable