Principaux documents
512524
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18CoF6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co+].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F