Principaux documents
512257
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
154-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges