Principaux documents
512109
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(C6H5)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
243-248 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10BFO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
Clé InChI
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable