Principaux documents
512095
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OCH3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
30-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(10-5-11)4-7(8)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
XYRDQHNCDBDNSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3