Key Documents
511897
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
206 °C (lit.)
Densité
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1N=C=O
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H
Clé InChI
OCBLPDGFTQNTBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup