Key Documents
511773
Sigma-Aldrich
sec-Butyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
1.87 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3.33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter