Principaux documents
511226
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl hydride
Synonyme(s) :
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridomolybdenum(I)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6MoO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.07
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[MoH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
Produit comparable