Principaux documents
511064
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H39Nd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Chaîne SMILES 
[Nd+3].Cc1[cH-]c(C)c(C)c1C.Cc2[cH-]c(C)c(C)c2C.Cc3[cH-]c(C)c(C)c3C