Principaux documents
510610
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
core: vanadium
reagent type: catalyst
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clé InChI
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Liq. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable