Principaux documents
510564
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-(2-aminoethoxy)propanoic acid monohydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH2OCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
Pf
212-216 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable