Principaux documents
510548
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl fluoride tetraacetate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19FO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
96%
Activité optique
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
Pf
80-85 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable