510084
Raney®-cobalt
W.R. Grace and Co. Raney® 2700, slurry, in H2O, active catalyst
About This Item
Produits recommandés
Forme
slurry
Fabricant/nom de marque
W.R. Grace and Co. Raney® 2700
Concentration
in H2O
Chaîne SMILES
[AlH3].[Co]
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges