Principaux documents
50281
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenylthio)acetic acid
≥98.0%
Synonyme(s) :
S-(4-Aminophenyl)thioglycolic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
197-203 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves