Principaux documents
50048
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.24
Numéro Beilstein :
4704456
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Activité optique
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
Pf
63-66 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N