499854
Allenyltributyltin(IV)
technical grade, 80%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
80%
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
pb
265 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C=C
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
Clé InChI
QAHMAFPUBBWUIS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3