Principaux documents
499048
Sigma-Aldrich
1-Naphthylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C10H7ZnI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
1 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
I[Zn]c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7.HI.Zn/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-7H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
UZBTURUXPCTQQL-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup