Principaux documents
498386
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3ZnI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in THF
Densité
1.012 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc([Zn]I)c(C)c1
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-4,6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NUBYJKRVKZLOBL-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup