Principaux documents
498165
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H40O5Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.70
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]22/D −41°, c = 1 in chloroform
Pf
56-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C