Principaux documents
497584
Sigma-Aldrich
BACH-EI hydroboration reagent solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
Borane N-ethyl-N-isopropylaniline complex
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2·BH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
2.0 M in THF
pb
65-67 °C
Densité
0.904 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
B.CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N.BH3/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10H,4H2,1-3H3;1H3
Clé InChI
XYUIGBMTIMBDDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
  • Hydroboration reactions
  • CBS-oxazaborolidine-catalyzed borane reduction
Informations légales
BACH-EI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-20.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28.89 °C - closed cup