Key Documents
496979
Sigma-Aldrich
4-O-Benzyl-L-rhamnal
98%
Synonyme(s) :
4-O-Benzyl-6-deoxy-L-glucal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −9°, c = 1 in chloroform
Pf
111-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1OC=C[C@H](O)[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3/t10-,12-,13-/m0/s1
Clé InChI
ZPIBWTYMFFSTBY-DRZSPHRISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable