Key Documents
496499
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] adipate
98%
Synonyme(s) :
VEctomer® 4060 vinyl ether
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=COCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCOC=C
Informations légales
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves