Key Documents
496243
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
226 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
VNHPWTGETWKSLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-2-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)