Principaux documents
495999
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)erbium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Er(C5H4C4H9)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: erbium
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
Clé InChI
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)