Principaux documents
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenone hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
157-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1