Documents
495697
Sigma-Aldrich
Chromium(III) trifluoroacetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Cr(C5H4F3O2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pf
140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(O[Cr](O\C(C)=C\C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C/C(=O)C(F)(F)F
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges