Documents
495603
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-isocyanatobutyrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)3CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)4-3-5-8-6-9/h2-5H2,1H3
Clé InChI
GVDRIEURYWMQNO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 4-isocyanatobutyrate can be synthesized by reacting ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride with phosgene. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.
Application
Ethyl 4-isocyanatobutyrate may be used in the synthesis of 1-(3-ethoxycarbonylpropylcarbamoyl)-5-fluorouracil.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 542-542 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)