Principaux documents
495573
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
164 °C (lit.)
Densité
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-1-5(8(10,11)12)2-7(3-6)13-4-14/h1-3H
Clé InChI
WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, also known as 1-fluoro-3-isocyanato-5-(trifluoromethyl)benzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup