Principaux documents
495565
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilanol
98%
Synonyme(s) :
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
1 G
84,40 $
10 G
460,00 $
84,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
84,40 $
10 G
460,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]3SiOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
196 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
162.0 °F
Point d'éclair (°C)
72.2 °C