Principaux documents
495522
Sigma-Aldrich
Cesium fluoroaluminate
−200 mesh, ≥99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Cs2AlF5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.9%
Taille des particules
−200 mesh
Pf
423-436 °C (lit.)
Densité
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
Clé InChI
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges